Learn More
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzene-1,2-diamine, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10779385
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
25 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10779385 1 g 1g
10378522 10 g 10g
10585344 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10779385 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore BTB05134DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Identificatori chimici
CAS 113170-72-2
Formula molecolare C7H6BrF3N2
Molecular Weight (g/mol) 255.038
Numero MDL MFCD00042484
InChI Key OVGAPUVMLZWQQF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-bromo-5-trifluoromethyl benzene-1,2-diamine, 3-bromo-4,5-diaminobenzotrifluoride, buttpark 82\03-57, 1,2-diamino-3-bromo-5-trifluoromethyl benzene, 3-bromo-5-trifluoromethyl-1,2-phenylenediamine, 2-amino-3-bromo-5-trifluoromethyl phenylamine, 3-bromo-5-trifluoromethyl-1,2-benzenediamine, 4,5-diamino-3-bromobenzotrifluoride, pubchem2253
PubChem CID 735785
IUPAC Name 3-bromo-5-(trifluoromethyl)benzene-1,2-diamine
SMILES C1=C(C=C(C(=C1N)N)Br)C(F)(F)F
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzene-1, 2-diamine
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber glass bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 255.04
Percent Purity 97%