Learn More
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzenesulfonyl chloride, 97%
Codice prodotto. 11395545
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11395545 5 g 5g
11385545 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11395545 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L19711.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 351003-46-8 | C7H3BrClF3O2S | 323.508 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 351003-46-8
Formula molecolare C7H3BrClF3O2S
Molecular Weight (g/mol) 323.508
Numero MDL MFCD03094393
InChI Key YBUJCZFWJSUTSN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-bromo-5-trifluoromethyl benzenesulfonyl chloride, 3-bromo-5-trifluoromethyl benzene-1-sulfonyl chloride, 3-bromo-5-trifluoromethyl benzenesulphonylchloride, 3-bromo-5-trifluoromethyl benzene sulphonyl chloride, 5-bromo-3-trifluoromethyl phenyl chlorosulfone, 3-bromo-5-trifluoromethylphenylsulphonyl chloride, 3-bromo-5-trifluoromethyl benzenesulphonyl chloride, benzenesulfonylchloride, 3-bromo-5-trifluoromethyl, 3-bromo-5-trifluoromethylphenylsulfonyl chloride, 3-bromo-5-trifluoromethyl benzenesulfonylchloride
PubChem CID 2778610
IUPAC Name 3-bromo-5-(trifluoromethyl)benzenesulfonyl chloride
SMILES C1=C(C=C(C=C1S(=O)(=O)Cl)Br)C(F)(F)F
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzenesulfonyl chloride
Densità 1.835
Punti di ebollizione 217°C to 218°C
Punto d'infiammabilità 66°C (150°F)
Indice di rifrazione 1.524
Quantità 5 g
Numero UN UN3265
Sensibilità Moisture sensitive
Peso formulazione 323.52
Percent Purity 97%