Learn More
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)pyridine, 95%
Codice prodotto. 11455540
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11455540 1 g 1g
11465540 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11455540 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H25823.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 436799-33-6 | C6H3BrF3N | 225.996 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 436799-33-6
Formula molecolare C6H3BrF3N
Molecular Weight (g/mol) 225.996
Numero MDL MFCD04972700
InChI Key HEDHNDVPKRVQPN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-bromo-5-trifluoromethyl pyridine, 3-bromo-5-trifluoromethyl-pyridine, 5-bromo-3-trifluoromethyl pyridine, pyridine, 3-bromo-5-trifluoromethyl, 3-bromo-5-trifluormethyl-pyridine, abbypharma ap-11-5533, 3-trifluoromethyl-5-bromopyridine, pubchem3010, acmc-209jv5, 3-bromo-5-trifluoromethylpyridin
PubChem CID 11127991
IUPAC Name 3-bromo-5-(trifluoromethyl)pyridine
SMILES C1=C(C=NC=C1Br)C(F)(F)F
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Bromo-5-(trifluoromethyl)pyridine
Punto di fusione 44°C to 46°C
Punti di ebollizione 65°C to 66°C (19 mmHg)
Punto d'infiammabilità 85°C (185°F)
Quantità 1 g
Peso formulazione 226
Percent Purity 95%