Learn More
3-Bromo-6-chloroimidazo[1,2-a]pyridine, 95%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 15477537
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15477537 1 g 1g
15487537 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15477537 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H35558.03
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 886371-28-4 | C7H4BrClN2 | 231.477 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 886371-28-4
Formula molecolare C7H4BrClN2
Molecular Weight (g/mol) 231.477
Numero MDL MFCD08667858
InChI Key LIBKDAUSMLPFBF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-bromo-6-chloroimidazo 1,2-a pyridine, 6-chloro-3-bromo-imidazo 1,2-a pyridine, acmc-209qvk, 3-bromo-6-chloro-imidazo 1,2-a pyridine, imidazo 1,2-a pyridine, 3-bromo-6-chloro
PubChem CID 45790042
IUPAC Name 3-bromo-6-chloroimidazo[1,2-a]pyridine
SMILES C1=CC2=NC=C(N2C=C1Cl)Br
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Bromo-6-chloroimidazo[1,2-a]pyridine
Punto di fusione 105°C to 107°C
Quantità 1 g
Peso formulazione 231.48
Percent Purity 95%