Learn More
3-Bromo-6-cyanoimidazo[1,2-a]pyridine, 95%
Codice prodotto. 15407527
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
15407527 250 mg 250mg
15497517 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15407527 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H35421.MD
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 17-08-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 885950-21-0 | C8H4BrN3 | 222.05 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 885950-21-0
Formula molecolare C8H4BrN3
Molecular Weight (g/mol) 222.05
Numero MDL MFCD06659617
InChI Key UOQHWNPVNXSDDO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-bromoimidazo 1,2-a pyridine-6-carbonitrile, 3-bromo-6-cyanoimidazo 1,2-a pyridine, 3-bromo-4-hydroimidazo 1,2-a pyridine-6-carbonitrile
PubChem CID 2764571
IUPAC Name 3-bromoimidazo[1,2-a]pyridine-6-carbonitrile
SMILES BrC1=CN=C2C=CC(=CN12)C#N
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Bromo-6-cyanoimidazo[1,2-a]pyridine
Punto di fusione 207°C to 209°C
Quantità 250 mg
Peso formulazione 222.05
Percent Purity 95%