Learn More
3-Bromo-7-methoxyimidazo[1,2-a]pyridine-8-carbonitrile, TRC
Codice prodotto. 30341824
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
Dimensione della confezione:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30341824 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30341824 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB696703500MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 17-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Bromo-7-methoxyimidazo[1,2-a]pyridine-8-carbonitrile
CAS 1072944-45-6
Formula molecolare C9H6BrN3O
Quantità 500 mg
InChI Formula InChI=1S/C9H6BrN3O/c1-14-7-2-3-13-8(10)5-12-9(13)6(7)4-11/h2-3,5H,1H3
SMILES COc1ccn2c(Br)cnc2c1C#N
IUPAC Name 3-bromo-7-methoxyimidazo[1,2-a]pyridine-8-carbonitrile
Molecular Weight (g/mol) 252.07
Peso formulazione 250.9694