Learn More
R&D Systems™ 3-Bromo-7-nitroindazole
Codice prodotto. 30001449
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30001449 10 mg 10mg
18025872 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30001449 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore 0735/10
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Selective nNOS inhibitor
Potent inhibitor of rat cerebellar nitric oxide synthase; more potent than 7-nitroindazole (Cat. No. 0602).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 74209-34-0
Formula molecolare C7H4BrN3O2
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Bromo-7-nitroindazole
Quantità 10 mg
Linea di prodotti Tocris
Peso formulazione 242.03
Purezza >98%
Peso molecolare 242.03