Learn More
3-Bromo-7-nitroindazole, 98+%
Codice prodotto. 15495699
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15495699 1 g 1g
15415709 250 mg 250mg
15405709 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15495699 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore J63480.03
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-12-2026
Aggiungi al carrello
Inhibitor of nitric oxide synthase (NOS) | CAS: 74209-34-0 | C7H4BrN3O2 | 242.03 g/mol
Inhibitor of nitric oxide synthase (NOS)
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 74209-34-0
Formula molecolare C7H4BrN3O2
Molecular Weight (g/mol) 242.03
Numero MDL MFCD00159910
InChI Key NFSTZPMYAZRZPC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-bromo-7-nitroindazole, 3-bromo-7-nitro-1h-indazole, 1h-indazole,3-bromo-7-nitro, brni, 3-bromo-7ni, 3-br-7-nitroindazole, tocris-0735, lopac-b-2050, d0u6zt, d0x5qj
PubChem CID 1649
IUPAC Name 3-bromo-7-nitro-2H-indazole
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC=CC2=C(Br)NN=C12
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Bromo-7-nitroindazole
Colore Yellow
Quantità 1 g
Sensibilità Light sensitive
Informazioni di solubilità Soluble in ethanol at 25mg/ml; Also soluble in DMSO
Peso formulazione 242
Percent Purity ≥98%
Forma fisica Powder