Learn More
3-Bromo-9H-carbazole, 97%, Thermo Scientific™
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 3-Bromo-9H-carbazole |
| Intervallo percentuale saggio | 97% |
| Imballaggio | Amber Glass Bottle |
| Quantità | 1 g |
| Peso formulazione | 246.11 |
| Percent Purity | 97% |