Learn More
3-Bromo-N-methylaniline, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 15441718
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15441718 25 g 25g
15421718 1 g 1g
15431718 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15441718 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H55464.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 66584-32-5 | Molecular Formula: C7H8BrN | Molecular Weight: 186.052 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 66584-32-5
Formula molecolare C7H8BrN
Molecular Weight (g/mol) 186.052
Numero MDL MFCD05664376
InChI Key HKOSFZXROYRVJT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n-methyl-3-bromoaniline, 3-bromo-n-methyl aniline, benzenamine, 3-bromo-n-methyl, acmc-20an89, 3-bromophenyl-methylamine, 3-bromo-phenyl-methyl-amine, 3-bromo-n-methylaniline
PubChem CID 7018299
IUPAC Name 3-bromo-N-methylaniline
SMILES CNC1=CC(=CC=C1)Br
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Bromo-N-methylaniline
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.461 g/mL
Punti di ebollizione 253°C
Punto d'infiammabilità >110°C (230°F)
Odore Unpleasant
Indice di rifrazione 1.621
Quantità 25 g
Peso formulazione 186.05
Percent Purity 97%
Forma fisica Liquid