Learn More
3-Bromo-N,N-dimethylaniline, TRC
Codice prodotto. 30329876
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
Dimensione della confezione:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30329876 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30329876 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB684160500MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Bromo-N,N-dimethylaniline
CAS 16518-62-0
Formula molecolare C8 H10 Br N
Quantità 500 mg
InChI Formula InChI=1S/C8H10BrN/c1-10(2)8-5-3-4-7(9)6-8/h3-6H,1-2H3
SMILES CN(C)c1cccc(Br)c1
IUPAC Name 3-bromo-N,N-dimethylaniline
Molecular Weight (g/mol) 200.08
Peso formulazione 198.9997