Learn More
3-Bromo-N,N-dimethylaniline, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 3-Bromo-N,N-dimethylaniline |
| CAS | 16518-62-0 |
| Formula molecolare | C8 H10 Br N |
| Quantità | 2 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C8H10BrN/c1-10(2)8-5-3-4-7(9)6-8/h3-6H,1-2H3 |
| SMILES | CN(C)c1cccc(Br)c1 |
| IUPAC Name | 3-bromo-N,N-dimethylaniline |
| Molecular Weight (g/mol) | 200.08 |
| Peso formulazione | 198.9997 |