Learn More
3-Bromo-N,N-dimethylaniline, TRC
Codice prodotto. 30333690
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30333690 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30333690 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB6841601G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Bromo-N,N-dimethylaniline
CAS 16518-62-0
Formula molecolare C8 H10 Br N
Quantità 1 g
InChI Formula InChI=1S/C8H10BrN/c1-10(2)8-5-3-4-7(9)6-8/h3-6H,1-2H3
SMILES CN(C)c1cccc(Br)c1
IUPAC Name 3-bromo-N,N-dimethylaniline
Molecular Weight (g/mol) 200.08
Peso formulazione 198.9997