Learn More
3-(Bromoacetyl)pyridine hydrobromide, 98%
Codice prodotto. 15575156 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15575156 25 g 25g
15336618 5 g 5g
15585156 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15575156 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 455520250
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 17694-68-7 | C7H7Br2NO | 280.95 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 17694-68-7
Formula molecolare C7H7Br2NO
Molecular Weight (g/mol) 280.95
Numero MDL MFCD00052182
InChI Key WDTSYONULAZKIE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-bromo-1-pyridin-3-yl ethanone hydrobromide, 3-bromoacetyl pyridine hydrobromide, 3-2-bromoacetyl pyridine hydrobromide, 2-bromo-1-3-pyridinyl ethanone hydrobromide, 3-bromoacetyl pyridinium bromide, 3-bromoacetyl pyridine hbr, 2-bromo-1-pyridin-3-ylethan-1-one hydrobromide, 2-bromo-1-pyridin-3-ylethanone hydrobromide, 3-bromoacetylpyridine hydrobromide
PubChem CID 2776234
IUPAC Name 2-bromo-1-pyridin-3-ylethanone;hydrobromide
SMILES [H+].[Br-].BrCC(=O)C1=CC=CN=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 3-(Bromoacetyl)pyridine hydrobromide
Punto di fusione 192.0°C to 196.0°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (Argentometry)
Quantità 25 g
Peso formulazione 280.94
Percent Purity 98%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3-(Bromoacetyl)pyridine, hydrobromide
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.