Learn More
3-Bromoacetylpyridine, Hydrobromide, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 3-Bromoacetylpyridine, Hydrobromide |
| CAS | 17694-68-7 |
| Formula molecolare | C7 H6 Br N O . Br H |
| Quantità | 5 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C7H6BrNO.BrH/c8-4-7(10)6-2-1-3-9-5-6;/h1-3,5H,4H2;1H |
| SMILES | Br.BrCC(=O)c1cccnc1 |
| IUPAC Name | 2-bromo-1-pyridin-3-ylethanone;hydrobromide |
| Molecular Weight (g/mol) | 280.94 |
| Peso formulazione | 278.8894 |