Learn More
3-Bromoacetylpyridine, Hydrobromide, TRC
Codice prodotto. 30344004
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2 g
Dimensione della confezione:
2g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30344004 2 g 2g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30344004 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB6791102G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Bromoacetylpyridine, Hydrobromide
CAS 17694-68-7
Formula molecolare C7 H6 Br N O . Br H
Quantità 2 g
InChI Formula InChI=1S/C7H6BrNO.BrH/c8-4-7(10)6-2-1-3-9-5-6;/h1-3,5H,4H2;1H
SMILES Br.BrCC(=O)c1cccnc1
IUPAC Name 2-bromo-1-pyridin-3-ylethanone;hydrobromide
Molecular Weight (g/mol) 280.94
Peso formulazione 278.8894
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.