Learn More
3-Bromoadamantane-1-carboxylic acid, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10475702
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10475702 1 g Amber Glass Bottle 1g
10394622 10 g Amber Glass Bottle 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10475702 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore NRB01917DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Identificatori chimici
CAS 21816-08-0
Formula molecolare C11H15BrO2
Molecular Weight (g/mol) 259.143
Numero MDL MFCD00167820
InChI Key DJUDQBVINJIMFO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-bromo-3-adamantanecarboxylic acid, 3-bromo-1-adamantanecarboxylic acid, tricyclo 3.3.1.13,7 decane-1-carboxylic acid, 3-bromo, 3-bromo-adamantane-1-carboxylic acid, 3-adamantanecarboxylic acid, 1-bromo, 3-bromoadamantanecarboxylic acid, 3-bromotricyclo 3.3.1.1∼3,7∼ decane-1-carboxylic acid, acmc-1cnbw, maybridge1_005590, 5s,7r-3-bromoadamantane-1-carboxylate
PubChem CID 30818
IUPAC Name 3-bromoadamantane-1-carboxylic acid
SMILES C1C2CC3(CC1CC(C2)(C3)Br)C(=O)O
Specifications
Materiale o nome chimico 3-Bromoadamantane-1-carboxylic acid
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 259.14
Percent Purity 97%