Learn More
3-Bromoaniline, 98%
Codice prodotto. 11420264
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11420264 25 g 25g
11430264 100 g 100g
11440264 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11420264 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A13665.14
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 591-19-5 | C6H6BrN | 172.03 g/mol
3-Bromoaniline is used in the synthesis of amino substituted quinazoline.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
3-Bromoaniline is used in the synthesis of amino substituted quinazoline.
Solubility
Soluble in water (0.97 g/L at 20°C).
Notes
Keep container tightly sealed. Store in cool, dry conditions in well sealed containers. Incompatible with oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 591-19-5
Formula molecolare C6H6BrN
Molecular Weight (g/mol) 172.03
Numero MDL MFCD00007757
InChI Key DHYHYLGCQVVLOQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo m-bromoaniline, benzenamine, 3-bromo, 3-bromo aniline, m-aminobromobenzene, aniline, m-bromo, 3-bromobenzenamine, 3-bromophenylamine, bromoaniline 3-, 3-bromo-benzenamine, 3-bromo-phenylamine
PubChem CID 11562
IUPAC Name 3-bromoaniline
SMILES NC1=CC=CC(Br)=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Bromoaniline
Punto di fusione 16°C
Densità 1.580
Punti di ebollizione 251°C
Punto d'infiammabilità >110°C (230°F)
Intervallo percentuale saggio 98%
Indice di rifrazione 1.625
Quantità 25 g
Numero UN UN2810
Beilstein 742028
Informazioni di solubilità Soluble in water (0.97g/L at 20°C).
Peso formulazione 172.03
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid