Learn More
3-Bromoaniline, 98%
Codice prodotto. 10357260 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mL
25 mL
100 mL
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100mL
25mL
5mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10357260 5 mL Bottiglia in vetro 5mL
10625432 25 mL Bottiglia in vetro 25mL
10403595 100 mL Bottiglia in vetro 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10357260 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 177210050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-09-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 591-19-5 | C6H6BrN | 172.03 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 591-19-5
Formula molecolare C6H6BrN
Molecular Weight (g/mol) 172.03
Numero MDL MFCD00007757
InChI Key DHYHYLGCQVVLOQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo m-bromoaniline, benzenamine, 3-bromo, 3-bromo aniline, m-aminobromobenzene, aniline, m-bromo, 3-bromobenzenamine, 3-bromophenylamine, bromoaniline 3-, 3-bromo-benzenamine, 3-bromo-phenylamine
PubChem CID 11562
IUPAC Name 3-bromoaniline
SMILES NC1=CC=CC(Br)=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Bromoaniline
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 16.8°C
Colore White to Beige
Densità 1.5800g/mL
Punti di ebollizione 251°C
Punto d'infiammabilità >230°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare BrC6H4NH2
Indice di rifrazione 1.6240 to 1.626
Quantità 5 mL
Beilstein 12, 633
Gravità specifica 1.58
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: soluble in organic solvents
Peso formulazione 172.02
Percent Purity 98%
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3-Bromoaniline
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.