Learn More
3-Bromoaniline, TRC
Codice prodotto. 30344884
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
Dimensione della confezione:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30344884 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30344884 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB679960100G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Bromoaniline
CAS 591-19-5
Formula molecolare C6 H6 Br N
Quantità 100 g
Sinonimo Aniline, m-bromo- (8CI), 3-Bromobenzenamine, (3-Bromophenyl)amine, (m-Bromophenyl)amine, 1-Amino-3-bromobenzene, 3-Amino-1-bromobenzene, 3-Bromoaniline, NSC 10298, m-Aminobromobenzene, m-Aminobromobenzene, m-Bromoaniline, m-Bromoaniline
InChI Formula InChI=1S/C6H6BrN/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h1-4H,8H2
SMILES Nc1cccc(Br)c1
IUPAC Name 3-bromoaniline
Molecular Weight (g/mol) 172.02
Peso formulazione 170.9684