Learn More
3-Bromoanisole, 99+%
Codice prodotto. 10559980 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mL
100 mL
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100mL
25mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10559980 25 mL Bottiglia in vetro 25mL
10589630 100 mL Bottiglia in vetro 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10559980 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 106620250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 2398-37-0 | C7H7BrO | 187.04 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2398-37-0
Formula molecolare C7H7BrO
Molecular Weight (g/mol) 187.04
Numero MDL MFCD00000081
InChI Key PLDWAJLZAAHOGG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-bromoanisole, m-bromoanisole, 3-methoxybromobenzene, 3-bromo anisole, m-bromomethoxybenzene, benzene, 1-bromo-3-methoxy, anisole, m-bromo, 3-methoxy-1-bromobenzene, m-methoxybromobenzene, meta-bromoanisole
PubChem CID 16971
IUPAC Name 1-bromo-3-methoxybenzene
SMILES COC1=CC=CC(Br)=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Bromoanisole
Nota nome 99+%
CAS min. % 99.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 2.0°C
Colore Brown-Yellow to Colorless
Densità 1.4700g/mL
Punti di ebollizione 210.0°C to 211.0°C
Punto d'infiammabilità 93°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare BrC6H4OCH3
Indice di rifrazione 1.5630 to 1.5650
Quantità 25 mL
Beilstein 06, 198
Gravità specifica 1.47
Peso formulazione 187.04
Percent Purity 99+%
Forma fisica Liquid