Learn More
3-Bromoanisole, Mikromol™
Codice prodotto. 30052430
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30052430 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30052430 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0007.05
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
3-Bromoanisole
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Bromoanisole
CAS 2398-37-0
Nomi componenti o analita 3-Bromoanisole
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C7 H7 Br O
Certificazione/Conformità ISO 17025
Sinonimo 3-Bromoanisole
InChI Formula InChI=1S/C7H7BrO/c1-9-7-4-2-3-6(8)5-7/h2-5H,1H3
SMILES COc1cccc(Br)c1
IUPAC Name 1-bromo-3-methoxybenzene
Molecular Weight (g/mol) 187.03
Quantità 100 mg
Peso formulazione 185.968 g/mol