Learn More
3-Bromobenzaldehyde, TRC
Codice prodotto. 30333920
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
Dimensione della confezione:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30333920 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30333920 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB680290100G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Bromobenzaldehyde
CAS 3132-99-8
Formula molecolare C7H5BrO
Quantità 100 g
Sinonimo m-Bromobenzaldehyde, 3-Formyl-1-bromobenzene, 3-Formylbromobenzene, 5-Bromobenzaldehyde, NSC 66828
InChI Formula InChI=1S/C7H5BrO/c8-7-3-1-2-6(4-7)5-9/h1-5H
SMILES Brc1cccc(C=O)c1
IUPAC Name 3-bromobenzaldehyde
Molecular Weight (g/mol) 185.02
Peso formulazione 183.9524