Learn More
3-Bromobenzanthrone, tech. 85%
Codice prodotto. 11381907
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11381907 25 g 25g
11391907 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11381907 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L07422.14
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 81-96-9 | C17H9BrO | 309.162 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 81-96-9
Formula molecolare C17H9BrO
Molecular Weight (g/mol) 309.162
Numero MDL MFCD00021094
InChI Key WVECFEIAZAKUNF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-bromobenzanthrone, 3-brombenzanthrone, benzanthrone, 3-bromo, 7-bromomesobenzanthrone, 3-bromo-7h-benzo de anthracen-7-one, 7h-benz de anthracen-7-one, 3-bromo, 3-bromobenz d,e anthrone, 3-bromo-7h-benz de anthracen-7-one, 3-bromo-7h-benz de anthracene-7-one, unii-3dh9916fno
PubChem CID 6696
IUPAC Name 3-bromobenzo[b]phenalen-7-one
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C3=C4C(=C(C=C3)Br)C=CC=C4C2=O
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Bromobenzanthrone
Punto di fusione 164°C to 168°C
Quantità 25 g
Beilstein 1975512
Peso formulazione 309.17
Percent Purity 85%
Grado Caratteristiche