Learn More
3-Bromobenzene-1-sulfonamide, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10550553
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
25 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10550553 10 g 10g
10293282 1 g 1g
10275464 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10550553 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore TL00520EA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Identificatori chimici
CAS 89599-01-9
Formula molecolare C6H6BrNO2S
Molecular Weight (g/mol) 236.083
Numero MDL MFCD00084903
InChI Key MUBJNMWVQGHHLG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-bromobenzenesulphonamide, 3-bromobenzene-1-sulfonamide, benzenesulfonamide, 3-bromo, 3-bromo-benzenesulfonamide, 3-bromobenesulfonamide, 3-bromo-benzenesulfonic acid amide, 3-bromanylbenzenesulfonamide, pubchem11759, 3-bromophenylsulfonamide, m-bromobenzenesulfonamide
PubChem CID 2734765
IUPAC Name 3-bromobenzenesulfonamide
SMILES C1=CC(=CC(=C1)Br)S(=O)(=O)N
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Bromobenzene-1-sulfonamide
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Formula lineare BrC6H4SO2NH2
Quantità 10 g
Peso formulazione 236.09
Percent Purity 97%