Learn More
3-Bromobenzenesulfonamide, 97%
Codice prodotto. 11431707
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11431707 5 g 5g
11421707 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11431707 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B25681.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 89599-01-9 | C6H6BrNO2S | 236.083 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 89599-01-9
Formula molecolare C6H6BrNO2S
Molecular Weight (g/mol) 236.083
Numero MDL MFCD00084903
InChI Key MUBJNMWVQGHHLG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-bromobenzenesulphonamide, 3-bromobenzene-1-sulfonamide, benzenesulfonamide, 3-bromo, 3-bromo-benzenesulfonamide, 3-bromobenesulfonamide, 3-bromo-benzenesulfonic acid amide, 3-bromanylbenzenesulfonamide, pubchem11759, 3-bromophenylsulfonamide, m-bromobenzenesulfonamide
PubChem CID 2734765
IUPAC Name 3-bromobenzenesulfonamide
SMILES C1=CC(=CC(=C1)Br)S(=O)(=O)N
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Bromobenzenesulfonamide
Punto di fusione 154°C to 158°C
Quantità 5 g
Peso formulazione 236.09
Percent Purity 97%