Learn More
3-Bromobenzenesulfonyl chloride, 97%
Codice prodotto. 11464493
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11464493 25 g 25g
11440433 1 g 1g
11454493 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11464493 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A11507.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 2905-24-0 | C6H4BrClO2S | 255.51 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2905-24-0
Formula molecolare C6H4BrClO2S
Molecular Weight (g/mol) 255.51
Numero MDL MFCD00052313
InChI Key PJGOLCXVWIYXRQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-bromobenzene-1-sulfonyl chloride, 3-bromobenzenesulphonyl chloride, m-bromobenzenesulfonyl chloride, 3-bromobenzenesulfonylchloride, m-bromobenzenesulphonyl chloride, 3-bromo-benzenesulfonyl chloride, 3-bromophenyl chlorosulfone, 3-bromophenylsulfonyl chloride, buttpark 94\57-33, benzenesulfonyl chloride, 3-bromo
PubChem CID 17943
IUPAC Name 3-bromobenzenesulfonyl chloride
SMILES ClS(=O)(=O)C1=CC=CC(Br)=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Bromobenzenesulfonyl chloride
Punto di fusione 30°C to 33°C
Densità 1.773
Punti di ebollizione 90°C to 91°C (0.5 mmHg)
Punto d'infiammabilità >110°C (230°F)
Indice di rifrazione 1.593
Quantità 25 g
Numero UN UN3261
Beilstein 2691656
Sensibilità Moisture sensitive
Peso formulazione 255.52
Percent Purity 97%