Learn More
3-Bromobenzoic acid, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3756978
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Glass Bottle
Plastic bottle
585-76-2
C7H5BrO2
201.02
MFCD00002487
VOIZNVUXCQLQHS-UHFFFAOYSA-N
m-bromobenzoic acid, 3-brombenzoic acid, benzoic acid, 3-bromo, 3-bromo-benzoic acid, benzoic acid, m-bromo, unii-7dct3a73lx, 7dct3a73lx, 3-bromo benzene acid, 3-bromobenzoicacid, 4-fluorobenzoicacid
11456
3-bromobenzoic acid
C1=CC(=CC(=C1)Br)C(=O)O
585-76-2
C7H5BrO2
201.02
MFCD00002487
VOIZNVUXCQLQHS-UHFFFAOYSA-N
m-bromobenzoic acid, 3-brombenzoic acid, benzoic acid, 3-bromo, 3-bromo-benzoic acid, benzoic acid, m-bromo, unii-7dct3a73lx, 7dct3a73lx, 3-bromo benzene acid, 3-bromobenzoicacid, 4-fluorobenzoicacid
11456
3-bromobenzoic acid
C1=CC(=CC(=C1)Br)C(=O)O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico 3-Bromobenzoic acid
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 154°C to 158°C
Colore White to Beige
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (HPLC)
Imballaggio Glass Bottle
Formula lineare BrC6H4CO2H
Quantità 5 g
Beilstein 09, 349
Informazioni di solubilità Solubility in water: 0.54g/L (32°C)
Peso formulazione 201.02
Percent Purity 99%
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3-Bromobenzoic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.