Learn More
3-Bromobenzoic Acid, TRC
Codice prodotto. 30333927
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30333927 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30333927 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB6805051G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Bromobenzoic Acid
CAS 585-76-2
Formula molecolare C7H5BrO2
Quantità 1 g
Sinonimo m-Bromobenzoic Acid, NSC 176129, NSC 32739, NSC 3980, NSC 83519
InChI Formula InChI=1S/C7H5BrO2/c8-6-3-1-2-5(4-6)7(9)10/h1-4H,(H,9,10)
SMILES OC(=O)c1cccc(Br)c1
IUPAC Name 3-bromobenzoic acid
Molecular Weight (g/mol) 201.02
Peso formulazione 199.9473