Learn More
3-Bromobenzoic Acid, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 3-Bromobenzoic Acid |
| CAS | 585-76-2 |
| Formula molecolare | C7H5BrO2 |
| Quantità | 10 g |
| Sinonimo | m-Bromobenzoic Acid, NSC 176129, NSC 32739, NSC 3980, NSC 83519 |
| InChI Formula | InChI=1S/C7H5BrO2/c8-6-3-1-2-5(4-6)7(9)10/h1-4H,(H,9,10) |
| SMILES | OC(=O)c1cccc(Br)c1 |
| IUPAC Name | 3-bromobenzoic acid |
| Molecular Weight (g/mol) | 201.02 |
| Peso formulazione | 199.9473 |