Learn More
3-Bromobenzophenone, 97%
Codice prodotto. 15480398
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15480398 25 g 25g
15460398 1 g 1g
15470398 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15480398 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H53505.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 21-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 1016-77-9 | C13H9BrO | 261.118 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1016-77-9
Formula molecolare C13H9BrO
Molecular Weight (g/mol) 261.118
Numero MDL MFCD00672015
InChI Key XNUMUNIJQMSNNN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-bromobenzophenone, 3-bromophenyl phenyl methanone, methanone, 3-bromophenyl phenyl, m-bromobenzophenone, 3-bromophenyl phenylmethanone, 3-bromophenyl-phenyl-methanone, 3-bromophenyl phenyl ketone, bromobenzophenone,m, 3-bromobenzoylbenzene, acmc-20an8e
PubChem CID 70548
IUPAC Name (3-bromophenyl)-phenylmethanone
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=O)C2=CC(=CC=C2)Br
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Bromobenzophenone
Punto di fusione 74°C to 78°C
Quantità 25 g
Peso formulazione 261.12
Percent Purity 97%