Learn More
3-Bromobenzotrifluoride, 98+%
Codice prodotto. 11457756
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11457756 25 g 25g
11467756 100 g 100g
11477756 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11457756 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A14724.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 401-78-5 | C7H4BrF3 | 225.008 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 401-78-5
Formula molecolare C7H4BrF3
Molecular Weight (g/mol) 225.008
Numero MDL MFCD00000380
InChI Key NNMBNYHMJRJUBC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-bromobenzotrifluoride, 1-bromo-3-trifluoromethyl benzene, m-bromobenzotrifluoride, 3-trifluoromethyl bromobenzene, benzene, 1-bromo-3-trifluoromethyl, 3-brombenzotrifluorid, 3-bromotrifluoromethylbenzene, 3-bromobenzyltrifluoride, 3-trifluoromethyl phenyl bromide, m-trifluoromethyl bromobenzene
PubChem CID 9817
IUPAC Name 1-bromo-3-(trifluoromethyl)benzene
SMILES C1=CC(=CC(=C1)Br)C(F)(F)F
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Bromobenzotrifluoride
Densità 1.613
Punti di ebollizione 151°C to 152°C
Punto d'infiammabilità 59°C (138°F)
Odore Aromatic
Indice di rifrazione 1.473
Quantità 25 g
Numero UN UN1993
Beilstein 1449557
Peso formulazione 225.01
Percent Purity ≥98%
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3-Bromobenzotrifluoride
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 3-Bromobenzotrifluoride