Learn More
3-Bromobenzotrifluoride, 99%
Codice prodotto. 10666862 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mL
250 mL
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
250mL
50mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10666862 50 mL Bottiglia in vetro 50mL
10628264 250 mL Glass Bottle 250mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10666862 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 106740500
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
CAS: 401-78-5 | C7H4BrF3 | 225.01 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 401-78-5
Formula molecolare C7H4BrF3
Molecular Weight (g/mol) 225.01
Numero MDL MFCD00000380
InChI Key NNMBNYHMJRJUBC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-bromobenzotrifluoride, 1-bromo-3-trifluoromethyl benzene, m-bromobenzotrifluoride, 3-trifluoromethyl bromobenzene, benzene, 1-bromo-3-trifluoromethyl, 3-brombenzotrifluorid, 3-bromotrifluoromethylbenzene, 3-bromobenzyltrifluoride, 3-trifluoromethyl phenyl bromide, m-trifluoromethyl bromobenzene
PubChem CID 9817
IUPAC Name 1-bromo-3-(trifluoromethyl)benzene
SMILES C1=CC(=CC(=C1)Br)C(F)(F)F
Specifications
Materiale o nome chimico 3-Bromobenzotrifluoride
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.6100g/mL
Punti di ebollizione 151°C to 152°C
Punto d'infiammabilità 43°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare BrC6H4CF3
Indice di rifrazione 1.4720 to 1.474
Quantità 50 mL
Gravità specifica 1.61
Peso formulazione 225.01
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 3-Bromobenzotrifluoride
Signal Word
  • Attenzione
Hazard Category
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Hazard Statement
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Precautionary Statement
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.