Learn More
3-Bromobenzylamine, 95%
Codice prodotto. 10627970 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10627970 5 g Bottiglia in vetro 5g
10078269 1 g Bottiglia in vetro 1g
10159679 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10627970 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 428960050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-01-2027
Aggiungi al carrello
CAS: 10269-01-9 | C7H8BrN | 186.05 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10269-01-9
Formula molecolare C7H8BrN
Molecular Weight (g/mol) 186.05
Numero MDL MFCD01026119
InChI Key SUYJXERPRICYRX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-bromobenzylamine, 3-bromophenyl methanamine, benzenemethanamine, 3-bromo, 3-bromophenyl methylamine, m-bromobenzylamine, 1-3-bromophenyl methanamine, 3-bromo-benzylamine, 3-bromobenzenemethanamine, 3-bromobenzyl amine, pubchem21109
PubChem CID 457587
IUPAC Name (3-bromophenyl)methanamine
SMILES C1=CC(=CC(=C1)Br)CN
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Bromobenzylamine
CAS min. % 94.0
CAS max % 100.0
Colore Colorless to Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 94% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare BrC6H4CH2NH2
Indice di rifrazione 1.5850 to 1.5900 (20°C, 589nm)
Quantità 5 g
Peso formulazione 186.05
Percent Purity 95%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3-Bromobenzylamine
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.