Learn More
3-Bromobiphenyl, 97%
Codice prodotto. 10356641 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10356641 5 g Bottiglia in vetro 5g
10234801 1 g Bottiglia in vetro 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10356641 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 339100050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 2113-57-7 | C12H9Br | 233.11 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2113-57-7
Formula molecolare C12H9Br
Molecular Weight (g/mol) 233.11
Numero MDL MFCD00000082
InChI Key USYQKCQEVBFJRP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-bromobiphenyl, 3-bromo-1,1'-biphenyl, 1,1'-biphenyl, 3-bromo, 3-bromo-biphenyl, m-bromobiphenyl, biphenyl, 3-bromo, 3-bromodiphenyl, unii-o7i53k56s8, ccris 5889, 3-brombiphenyl
PubChem CID 16449
IUPAC Name 1-bromo-3-phenylbenzene
SMILES BrC1=CC=CC(=C1)C1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Bromobiphenyl
Nota nome 97%
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Colore Beige-Gray to Yellow
Densità 1.3980g/mL
Punti di ebollizione 300°C
Punto d'infiammabilità 110°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C6H5C6H4Br
Indice di rifrazione 1.6370 to 1.641
Quantità 5 g
Gravità specifica 1.398
Peso formulazione 233.11
Percent Purity 97%
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3-Bromobiphenyl
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.