Learn More
3-Bromobiphenyl, TRC
Codice prodotto. 30137372
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30137372 5 g 5g
30136326 25 g 25g
30005551 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30137372 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB6805555G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2113-57-7
Formula molecolare C12 H9 Br
Molecular Weight (g/mol) 233.1
Sinonimo PBB 2 (3-Bromobiphenyl), 1,1'-Biphenyl, 3-bromo-, Biphenyl, 3-bromo- (6CI,7CI,8CI), 3-Bromo-1,1'-biphenyl, 1-Bromo-3-phenylbenzene, 3-Biphenyl bromide, 3-Bromobiphenyl, 3-Xenyl bromide, NSC 407775, PBB 2, [1,1'-Biphenyl]-3-yl bromide, m-Bromobiphenyl
IUPAC Name 1-bromo-3-phenylbenzene
SMILES Brc1cccc(c1)c2ccccc2
Specifica
Materiale o nome chimico PBB-No. 2
Quantità 5 g
InChI Formula InChI=1S/C12H9Br/c13-12-8-4-7-11(9-12)10-5-2-1-3-6-10/h1-9H
Peso formulazione 231.9888