Learn More
(+)-3-Bromocamphor, TRC
Codice prodotto. 30331622
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30331622 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30331622 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB67898810G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico (+)-3-Bromocamphor
CAS 10293-06-8
Formula molecolare C10 H15 Br O
Quantità 10 g
InChI Formula InChI=1S/C10H15BrO/c1-9(2)6-4-5-10(9,3)8(12)7(6)11/h6-7H,4-5H2,1-3H3/t6?,7-,10?/m0/s1
SMILES CC1(C)C2CCC1(C)C(=O)[C@H]2Br
IUPAC Name (1R,3S,4S)-3-bromo-1,7,7-trimethyl-norbornan-2-one
Molecular Weight (g/mol) 231.13
Peso formulazione 230.0306