Learn More
3-Bromochlorobenzene, 99%
Codice prodotto. 10766561 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mL
100 mL
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
100mL
25mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10766561 25 mL Glass bottle 25mL
10225580 100 mL Glass bottle 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10766561 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 154200250
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 108-37-2 | C6H4BrCl | 191.45 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 108-37-2
Formula molecolare C6H4BrCl
Molecular Weight (g/mol) 191.45
Numero MDL MFCD00000568
InChI Key JRGGUPZKKTVKOV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-bromochlorobenzene, m-bromochlorobenzene, 3-chlorobromobenzene, benzene, 1-bromo-3-chloro, m-chlorobromobenzene, 1-chloro-3-bromobenzene, 3-chlorophenyl bromide, m-chlorophenyl bromide, m-bromophenyl chloride, 3-bromo-1-chlorobenzene
PubChem CID 7928
IUPAC Name 1-bromo-3-chlorobenzene
SMILES ClC1=CC=CC(Br)=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Bromochlorobenzene
Punto di fusione -21.5°C
Nota nome 99%
CAS min. % 98.5
Colore Colorless to Yellow
CAS max % 100.0
Densità 1.6300g/mL
Quantità 25 mL
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Glass bottle
Forma fisica Liquido
Indice di rifrazione 1.5760 to 1.5780
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Gravità specifica 1.63
Formula lineare BrC6H4Cl
Beilstein 05, 209
Punti di ebollizione 195.0°C to 197.0°C
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble
Peso formulazione 191.45
Percent Purity 99%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3-Bromochlorobenzene
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.