Learn More
3-Bromochromone, 97%
Codice prodotto. 11442008
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11442008 1 g 1g
11399509 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11442008 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A14591.03
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 21-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 49619-82-1 | C9H5BrO2 | 225.041 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 49619-82-1
Formula molecolare C9H5BrO2
Molecular Weight (g/mol) 225.041
Numero MDL MFCD00017337
InChI Key IQIGYNPOESZBDJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-bromochromone, 3-bromo-4h-chromen-4-one, 3-bromo-4-oxo-4h-1-benzopyran, 3-bromo chromone, maybridge1_006104, acmc-209kh2, 3-bromo-4h-chromen-4-one #, 3-bromo-4h-1-benzopyran-4-one, 4h-1-benzopyran-4-one,3-bromo
PubChem CID 521256
IUPAC Name 3-bromochromen-4-one
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=O)C(=CO2)Br
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Bromochromone
Punto di fusione 94°C to 98°C
Quantità 1 g
Beilstein 125684
Peso formulazione 225.05
Percent Purity 97%