Learn More
3-Bromofluorobenzene, 99%
Codice prodotto. 10794591 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mL
100 mL
500 mL
Dimensione della confezione:
100mL
25mL
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
10794591 100 mL 100mL
10427480 25 mL 25mL
10054053 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10794591 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 107001000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 1073-06-9 | C6H4BrF | 175 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1073-06-9
Formula molecolare C6H4BrF
Molecular Weight (g/mol) 175
Numero MDL MFCD00000326
InChI Key QDFKKJYEIFBEFC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-bromofluorobenzene, m-bromofluorobenzene, m-fluorobromobenzene, benzene, 1-bromo-3-fluoro, 3-bromfluorbenzen, 3-fluorobromobenzene, m-fluorophenyl bromide, 1-fluoro-3-bromobenzene, 3-fluoro bromobenzene, benzene, 1-fluoro-3-bromo
PubChem CID 14082
IUPAC Name 1-bromo-3-fluorobenzene
SMILES C1=CC(=CC(=C1)Br)F
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Bromofluorobenzene
Nota nome 99%
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.5670g/mL
Punti di ebollizione 150°C
Punto d'infiammabilità 38°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Glass Bottle
Formula lineare BrC6H4F
Indice di rifrazione 1.5260 to 1.528
Quantità 100 mL
Gravità specifica 1.567
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: organic soluble/miscible with most solvents
Peso formulazione 175
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3-Bromofluorobenzene
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.