Learn More
3-Bromofuran, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10661046
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
10 g
25 g
Dimensione della confezione:
10g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10661046 5 g 5g
10501773 10 g 10g
10217232 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10661046 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC02110DE
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 22037-28-1 , 7440-50-8 , 110-00-9 , 144-55-8
Formula molecolare C4H3BrO
Molecular Weight (g/mol) 146.97
Numero MDL MFCD00005347
InChI Key LXWLEQZDXOQZGW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo furan, 3-bromo, .beta.-bromofuran, beta-bromofuran, 3-furyl bromide, 3-bromo furan, 3-bromo-furan, zlchem 308, pubchem8830, 3-bromofuran, acmc-209fqz
PubChem CID 89164
IUPAC Name 3-bromofuran
SMILES BrC1=COC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Bromofuran, stabilized with Cu(0.1%), Furan (0.5%) & NaHCO3 (0.4%)
CAS min. % 94.5, 0.05, 0.45, 0.35
CAS max % 98.5, 0.15, 0.55, 0.45
Densità 1.635g/mL
Intervallo percentuale saggio 95%
Quantità 5 g
Peso formulazione 146.97
Percent Purity 95%