Learn More
3-Bromofuran, 98%, stabilized with CaCO3
Codice prodotto. 10474755 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 mL
10 mL
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
10mL
2.50mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10474755 10 mL Bottiglia in vetro 10mL
10205470 2.5 mL Bottiglia in vetro 2.50mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10474755 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 175260100
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 12-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 22037-28-1 | C4H3BrO | 146.97 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 22037-28-1
Formula molecolare C4H3BrO
Molecular Weight (g/mol) 146.97
Numero MDL MFCD00005347
InChI Key LXWLEQZDXOQZGW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo furan, 3-bromo, .beta.-bromofuran, beta-bromofuran, 3-furyl bromide, 3-bromo furan, 3-bromo-furan, zlchem 308, pubchem8830, 3-bromofuran, acmc-209fqz
PubChem CID 89164
IUPAC Name 3-bromofuran
SMILES BrC1=COC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Bromofuran
Nota nome Stabilized
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Densità 1.6350g/mL
Punti di ebollizione 103.0°C (750.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 3°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Indice di rifrazione 1.4960 to 1.4980
Quantità 10 mL
Gravità specifica 1.635
Stabilizzatore copper
Peso formulazione 146.97
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3-Bromofuran
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.