Learn More
3-Bromofuran, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 3-Bromofuran |
| CAS | 22037-28-1 |
| Formula molecolare | C4H3BrO |
| Quantità | 2.5 g |
| Sinonimo | 3-Furyl bromide, beta-Bromofuran |
| InChI Formula | InChI=1S/C4H3BrO/c5-4-1-2-6-3-4/h1-3H |
| SMILES | Brc1cocc1 |
| IUPAC Name | 3-bromofuran |
| Molecular Weight (g/mol) | 146.97 |
| Peso formulazione | 145.9367 |