Learn More
3-Bromofuran, TRC
Codice prodotto. 30334729
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30334729 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30334729 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB6845101G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Bromofuran
CAS 22037-28-1
Formula molecolare C4H3BrO
Quantità 1 g
Sinonimo 3-Furyl bromide, beta-Bromofuran
InChI Formula InChI=1S/C4H3BrO/c5-4-1-2-6-3-4/h1-3H
SMILES Brc1cocc1
IUPAC Name 3-bromofuran
Molecular Weight (g/mol) 146.97
Peso formulazione 145.9367