Learn More
3-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10334622
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
10334622 1 g 1g
10326574 5 g 5g
10342005 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10334622 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC25410DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-08-2026
Aggiungi al carrello
Identificatori chimici
CAS 4926-47-0
Formula molecolare C7H5BrN2
Molecular Weight (g/mol) 197.035
InChI Key APYSHMNJHJRIDR-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 327951
IUPAC Name 3-bromoimidazo[1,2-a]pyridine
SMILES C1=CC2=NC=C(N2C=C1)Br
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Bromoimidazo[1, 2-a]pyridine
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber glass bottle
Quantità 1 g
Sinonimo 3-bromoimidazo 1,2-a pyridine, 3-bromo-imidazo 1,2-a pyridine, 3-bromopyrimidazole, imidazo 1,2-a pyridine, 3-bromo, 3-bromoimidazolo 1,2-a pyridine, 3-bromoh-imidazo 1,2-a pyridine, pubchem17183, acmc-209kfj, buttpark 96\50-11, imidazo 1,2-a pyridine,3-bromo
Peso formulazione 197.03
Percent Purity 97%