Learn More
3-Bromoimidazo[1,2-b]pyridazine, Thermo Scientific™
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 3-Bromoimidazo[1, 2-b]pyridazine |
| CAS | 18087-73-5 |
| Imballaggio | Amber Glass Bottle |
| Formula molecolare | C6H4BrN3 |
| Numero MDL | MFCD09757672 |
| Quantità | 1 g |
| Sinonimo | 3-bromoimidazo 1,2-b pyridazine, imidazo 1,2-b pyridazine, 3-bromo, pubchem18744, acmc-209eh2, ksc496a9t, 3-bromo-imidazo 1,2-b pyridazine, 3-bromoimidazo 1,2,-b pyridazine, 3-bromanylimidazo 1,2-b pyridazine, 3-bromo-4-hydroimidazo 1,2-e pyridazine |
| InChI Key | KJQVHOFAWISYDO-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | BrC1=CN=C2C=CC=NN12 |
| IUPAC Name | 3-bromoimidazo[1,2-b]pyridazine |
| Vedi altri risultati |