Learn More
3-Bromomethyl-3-oxetanemethanol, 95%
Codice prodotto. 15423888
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
250mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
15423888 250 mg 250mg
15433888 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15423888 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H57413.MD
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 01-09-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 22633-44-9 | C5H9BrO2 | 181.03 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 22633-44-9
Formula molecolare C5H9BrO2
Molecular Weight (g/mol) 181.03
Numero MDL MFCD09800598
InChI Key SESXZSLSTRITGO-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 529264
IUPAC Name [3-(bromomethyl)oxetan-3-yl]methanol
SMILES OCC1(CBr)COC1
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Bromomethyl-3-oxetanemethanol
Densità 1.598
Punti di ebollizione 242°C
Punto d'infiammabilità 100°C (212°F)
Quantità 250 mg
Sinonimo 3-bromomethyl oxetan-3-yl methanol, 3-bromomethyl-3-oxetanemethanol, 3-bromomethyl-3-hydroxymethyloxetane, 3-oxetanemethanol, 3-bromomethyl, oxetane, 3-bromomethyl-3-hydroxymethyl, 3-bromomethyl-3-hydroxymethyl oxetane, 3-bromomethyl oxetan-3-yl methan-1-ol, 3-oxetanemethanol,3-bromomethyl, 2-bromomethyl-2-hydroxymethyl-1,3-epoxypropane
Peso formulazione 181.03
Percent Purity 95%