Learn More
3-Bromomethyl-4-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester, 96%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15477956
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
15477956 250 mg 250mg
15467956 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15477956 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H62883.MD
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1544739-25-4
Formula molecolare C13H17BBrFO2
Molecular Weight (g/mol) 314.989
InChI Key BQOMTZAOMQFSJP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-3-bromomethyl-4-fluorophenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-3-bromomethyl-4-fluoro-phenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolane
PubChem CID 75487535
IUPAC Name 2-[3-(bromomethyl)-4-fluorophenyl]-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC(=C(C=C2)F)CBr
Specifica
Materiale o nome chimico 3-Bromomethyl-4-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester
Quantità 250 mg
Peso formulazione 314.99
Percent Purity 96%
Forma fisica Solid