Learn More
3-(Bromomethyl)-5-chlorobenzo[b]thiophene, 95+%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10713633
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
10 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10713633 1 g Amber Glass Bottle 1g
10386944 5 g Amber Glass Bottle 5g
10205844 10 g Amber Glass Bottle 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10713633 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore MWP00055DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Identificatori chimici
CAS 1198-51-2
Formula molecolare C9H6BrClS
Molecular Weight (g/mol) 261.56
Numero MDL MFCD00173769
InChI Key FKQSFVITUNJLCY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-bromomethyl-5-chlorobenzo b thiophene, 3-bromomethyl-5-chloro-1-benzothiophene, 3-bromomethyl-5-chloro benzo b thiophene, 3-bromomethyl-5-chlorobenzothiophene, 5-chloro-3-bromomethylbenzothiophene, 5-chloro-3-bromomethyl-benzo b-thiophene, benzo b thiophene, 3-bromomethyl-5-chloro, pubchem13553
PubChem CID 2779857
IUPAC Name 3-(bromomethyl)-5-chloro-1-benzothiophene
SMILES ClC1=CC=C2SC=C(CBr)C2=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 3-(Bromomethyl)-5-chlorobenzo[b]thiophene
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 261.57
Percent Purity 95%
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3-(Bromomethyl)-5-chlorobenzo[b]thiophene
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 3-(Bromomethyl)-5-chlorobenzo[b]thiophene