Learn More
3-(Bromomethyl)-5-chlorobenzo[b]thiophene, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 3-(Bromomethyl)-5-chlorobenzo[b]thiophene |
| CAS | 1198-51-2 |
| Formula molecolare | C9 H6 Br Cl S |
| Quantità | 500 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C9H6BrClS/c10-4-6-5-12-9-2-1-7(11)3-8(6)9/h1-3,5H,4H2 |
| SMILES | Clc1ccc2scc(CBr)c2c1 |
| IUPAC Name | 3-(bromomethyl)-5-chloro-1-benzothiophene |
| Molecular Weight (g/mol) | 261.566 |
| Peso formulazione | 259.906 |